Learn More
Bolo de estaño, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058879
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Punto de fusión 231.9°C
Punto de ebullición 2270°C
Densidad 7.310 g/mL
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.71
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈1.5g/slug
Formulario ≈ 1,5 g/bolo