Learn More
Alambre de estaño, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11376358
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
1000 cm
Forma: aprox. 5,72 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metals basis)
Cantidad 250 cm
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈5,72g/m