Learn More
Lovibond™ Medidor portátil todo en uno SensoDirect 150 Tintometer™, pH/Redox
Las características incluyen calibración automática, reconocimiento de tampón, pantalla LCD grande y función de retención de resultados. Lovibond SensoDirect 150 es un instrumento combinado capaz de medir pH, ORP, conductividad, TDS, oxígeno disuelto y temperatura en un único medidor.
Brand: Lovibond™ 724230
749.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Description
- Incluye:
- Instrumento
- Baterías
- Electrodo de pH
- Sonda de temperatura
- Electrodo redox
- Conjunto de tampones de pH con pH 4 y pH 7
- Manual de instrucciones
- Hoja de garantía en caso
- Características
- pH/Redox, temperatura °C/°F
- Todo en uno
- Registro de datos en tiempo real
- Carcasa protectora
- RS232/USB
Specifications
De 0 a 14 de pH, ± 0,02 de pH + 2 dígitos | |
± 0,8 °C | |
220 x 120 x 40 mm | |
De 0 a 14 | |
mV a 1999 mV a 1999 mV | |
(Intervalo/resolución) de 0 a 200 µS/0,1 µS; 0,2 a 2 mS/0,001 mS; de 2 a 20 mS/0,01 mS; de 20 a 200 mS/0,1 mS | |
De 0 a 14 de pH, 0,01 de pH | |
Manual: De 0 °C a 100 °C, automático (ATC) | |
625 g |
De 0 a 1999 mV, 1 mV | |
Conjunto SensoDirect 150 pH/Redox | |
Mide pH/Redox, oxígeno disuelto y conductividad/TDS | |
De 0 a 200 µS | |
De 0 a 132 000 ppm | |
De 0 a 1999 mV, 1 mV | |
0,1 °C | |
De 0 °C a 50 °C | |
CE |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.