Learn More
Tiron, indicador, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15637390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Indicador (para complexometría)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 270573-71-2
Fórmula molecular C6H6Na2O9S2
Peso molecular (g/mol) 332.205
Número MDL MFCD00149531
Clave InChI ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 2723960
Nombre IUPAC disodio; 4,5-dihidroxibenzen-1,3-disulfonato; hidrato
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiron
Punto de fusión 300°C
Fórmula lineal (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad 1350g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.22g/mol
Envase Frasco de plástico
Color De violeta a blanco
pH 5.0
Cantidad 25 g
Forma física Sólido