Learn More
Sakura Finetek™ Tissue-Tek™ O.C.T. Compound
This optimum cutting temperature (O.C.T.) formulation of water-soluble glycols and resins provides a convenient specimen matrix for cryostat sectioning at temperatures of -10°C and below.
Marke: Sakura Finetek™ 4583
Beschreibung
- Leaves no residue on slides during staining procedure
- Eliminates undesirable background staining
- Provided in a 118mL bottle
Spezifikation
OCT-Präparat | |
Staining procedures | |
118 mL Bottle |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.