Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia TissueLoc™ Cassette IV
Para muestras de tejido de biopsia. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde trasero con las tapas en paquetes sueltos que están disponibles en 12 colores diferentes
284.00€ - 345.00€
Especificaciones
Cierre incluido | Sí |
---|---|
Cantidad | 1000/caja |
Tipo de poro | Cuadrados pequeños |
Tipo de tapón | Tapa no acoplada, bisagra trasera |
Compatible con PrintMate | No |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16384156
|
Epredia™
B851925BE |
Beige |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16394156
|
Epredia™
B851925BL |
Azul |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16304166
|
Epredia™
B851925GN |
Verde |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16314166
|
Epredia™
B851925GY |
Gris |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16324166
|
Epredia™
B851925LA |
Lavanda |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16334166
|
Epredia™
B851925LG |
Verde claro |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16344166
|
Epredia™
B851925LI |
Lila |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16354166
|
Epredia™
B851925OR |
Naranja |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16364166
|
Epredia™
B851925PK |
Rosa |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16374166
|
Epredia™
B851925TN |
Canela |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16384166
|
Epredia™
B851925WH |
Blanco |
345.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16394166
|
Epredia™
B851925YW |
Amarillo |
284.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Impresión
- El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
- El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
- Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
- Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
- Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
- La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
Especificaciones
Sí | |
Cuadrados pequeños | |
No |
1000/caja | |
Tapa no acoplada, bisagra trasera | |
TissueLoc Cassette IV con tapas del mismo color |