Learn More
Epredia™ Casetes ranurados TissueLoc™ Cassette IV en paquetes de tubos
Slotted Cassettes are ideal for use with routine tissue samples. They are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a back-edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in twelve color varieties.
114.00€ - 140.00€
Especificaciones
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de poro Ranuras
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra trasera
Compatible con PrintMate
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
16394036
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720BE
Beige
140.00€
paquete de 750
16304046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720BL
Azul
114.00€
paquete de 750
16314046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720GN
Verde
119.00€
paquete de 750
16324046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720GY
Gris
114.00€
paquete de 750
16334046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720LA
Lavanda
114.00€
paquete de 750
16344046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720LG
Verde claro
114.00€
paquete de 750
16354046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720LI
Lila
114.00€
paquete de 750
16364046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720OR
Naranja
114.00€
paquete de 750
16374046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720PK
Rosa
114.00€
paquete de 750
16384046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720TN
Canela
114.00€
paquete de 750
16394046
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720WH
Blanco
119.00€
paquete de 750
16304056
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851720YW
Amarillo
114.00€
paquete de 750
Beschreibung
Beschreibung
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
Spezifikation
Spezifikation
Ranuras
Casete ranurado TissueLoc™
750/Paq.
Tapa no acoplada, bisagra trasera
Para su uso con impresoras PrintMate™
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt