Learn More
Aluminuro de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Utilizado en motores de turbina de aeronaves, válvulas de escape y turbocompresores para motores de vehículos de pasajeros, proceso intermedio para algunos productos de fábrica.
128.64€ - 386.93€
CAS | 12004-78-3 |
---|---|
Fórmula molecular | Al3Ti |
Peso molecular (g/mol) | 128.812 |
Número MDL | MFCD00054094 |
Clave InChI | OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1 |
PubChem CID | 6336852 |
Nombre IUPAC | aluminio;titanio |
SMILES | [Al].[Al].[Al].[Ti] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11368117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022895.14 |
25 g |
128.64€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11378117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022895.22 |
100 g |
386.93€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Titanium aluminide is used in aircraft turbine engines, exhaust valves and turbochargers for passenger vehicle engines, intermediate process for some mill products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12004-78-3 | |
128.812 | |
OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N | |
6336852 | |
[Al].[Al].[Al].[Ti] |
Al3Ti | |
MFCD00054094 | |
titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1 | |
aluminio;titanio |
Especificaciones
Titanium aluminide | |
Polvo de malla -325, intermetálico | |
MFCD00054094 | |
titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1 | |
OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N | |
aluminio;titanio | |
6336852 | |
Frasco de plástico |
12004-78-3 | |
Al3Ti | |
UN3178 | |
Insoluble in water. | |
[Al].[Al].[Al].[Ti] | |
128.812 | |
99.5% |
Seguridad y manipulación
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:4,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-461-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Titanium aluminide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .