Learn More
Boruro de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405330
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Used as a cathode material in aluminum smelting and can be shaped by electrical discharge machining. Specialized applications in such areas as impact resistant armor, cutting tools, crucibles, neutron absorbers and wear resistant coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12045-63-5
Fórmula molecular B2Ti
Peso molecular (g/mol) 69.487
Número MDL MFCD00049595
Clave InChI QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium boride,
PubChem CID 131664302
Nombre IUPAC boro;titanio
SMILES [B].[B].[Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium boride
Punto de fusión 3225°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.5
Densidad 4.38 g/mL