Learn More
Boruro de titanio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371139
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Titanium boride is used in seals wear parts and cutting tools. It is used to make ballistic armour due to its high hardness. It is used to constitute composite materials in which the presence of the material serves to increase strength and fracture toughness of the matrix.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12045-63-5
Fórmula molecular B2Ti
Peso molecular (g/mol) 69.487
Número MDL MFCD00049595
Clave InChI QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium boride,
PubChem CID 131664302
Nombre IUPAC boro;titanio
SMILES [B].[B].[Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium Boride
Punto de fusión 3225°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.5
Densidad 4.38