Learn More
Carburo de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349307
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Used in preparation of cermets and abrasion-resistant surface coating on metal parts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12070-08-5
Fórmula molecular CTi
Peso molecular (g/mol) 59.88
Número MDL MFCD00011268
Clave InChI YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Especificaciones
Punto de ebullición 4820°C
Nombre del producto químico o material Titanium carbide
Punto de fusión ∽3140°C
Forma física Típicamente polvo de 2 micrómetros
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.91
Densidad 4.93