Learn More
Lámina de titanio, 0,05 mm de grosor, recocido, grado 1, 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium foil, Grade 1 |
Nombre de nota | 0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 50 x 50 mm |
Porcentaje de pureza | 99.6% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.14g/25x25mm |
Formulario | Papel de aluminio |