Learn More
Gasa de titanio, malla 80 tejida a partir de alambre de 0,13 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
98.59€ - 326.63€
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Ti |
Peso molecular (g/mol) | 47.87 |
Número MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clave InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nombre IUPAC | titanio |
SMILES | [Ti] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15417315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046799.FL |
75 x 75 mm |
98.59€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15427315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046799.GT |
150 x 150 mm |
326.63€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titanio |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Especificaciones
Titanium gauze | |
7440-32-6 | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titanio | |
23963 | |
80 Mesh | |
Tela de alambre |
80 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes