Learn More
Óxido de titanio(II), 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12137-20-1 | OTi | 63.87 g/mol
42.51€ - 1513.53€
CAS | 12137-20-1 |
---|---|
Fórmula molecular | OTi |
Peso molecular (g/mol) | 63.87 |
Número MDL | MFCD00036279 |
Clave InChI | OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis |
PubChem CID | 61685 |
Nombre IUPAC | oxotitanio |
SMILES | O=[Ti] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11334889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077126.06 |
5 g |
42.51€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11324889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077126.14 |
25 g |
128.64€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11344889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077126.22 |
100 g |
397.98€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11354889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077126.36 |
500 g |
1513.53€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Titanium(II) oxide associated with vanadium oxide forms a transition-metal-oxide monolayer catalyst, which is used in the selective oxidation and ammoxidation of alkylaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12137-20-1 | |
63.87 | |
OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N | |
61685 | |
O=[Ti] |
OTi | |
MFCD00036279 | |
titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis | |
oxotitanio |
Especificaciones
>3000°C | |
1700°C | |
Polvo de malla -325 | |
OTi | |
titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis | |
OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N | |
oxotitanio | |
61685 | |
4.95 |
Titanium(II) Oxide | |
12137-20-1 | |
99.5%, metal basis | |
MFCD00036279 | |
Soluble in concentrated sulfuric acid,concentrated hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water,diluted sulfuric acid,hydrochloric acid,nitric acid and organic solvents. | |
O=[Ti] | |
63.87 | |
63.9 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 235-236-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes