Learn More
Óxido de titanio(III), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080343
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
CAS: 1344-54-3 | O3Ti2 | 143.731 g/mol
Titanium(III) oxide is used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-54-3
Fórmula molecular O3Ti2
Peso molecular (g/mol) 143.731
Número MDL MFCD00036278
Clave InChI GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g
PubChem CID 123111
Nombre IUPAC oxo(oxotitaniooxi)titanio
SMILES O=[Ti]O[Ti]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium (III) oxide
Punto de fusión 2130°C (decomposition)
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.8
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Densidad 4.6 g/mL