Learn More
Bromuro de titanio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771525 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 7789-68-6 | TiBr4 | 367.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-68-6
Fórmula molecular TiBr4
Peso molecular (g/mol) 367.5
Número MDL MFCD00011265
Especificaciones
Punto de ebullición 230.0°C
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) bromide
Punto de fusión 39.0°C
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal TiBr4
Índice Merck 15,9633
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute ether and absolute alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.5
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de titanio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >