Learn More
Cloruro de titanio(IV), solución 1 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Activa las pirrolidinas para mejorar la conversión, a través de una reacción modificada de Bouveault, a las correspondientes α,α-dimetilaminas
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
Activa las pirrolidinas para mejorar la conversión, a través de una reacción modificada de Bouveault, a las correspondientes α,α-dimetilaminas
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium(IV) chloride |
Cantidad | 500 mL |
Fórmula lineal | TiCl4 |
Número UN | UN2922 |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.69 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M soln. in dichloromethane |
Sensibilidad | Moisture sensitive; May form a precipitate |
Densidad | 1.365 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de titanio(IV), solución 1 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction