Learn More
Etóxido de titanio(IV), TiO2 33 % mín, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412967
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.111 g/mol
Titanium(IV) ethoxide is used in organic synthesis and material science. It is involved in the synthesis of anti-perspirants and antifungal agents. Furthermore, it is used to prepare carbon films in association with silicon dioxide. It is also used as a precursor for the synthesis of Ti4+ ions titanium nanoparticles by various methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3087-36-3
Fórmula molecular C8H20O4Ti
Peso molecular (g/mol) 228.111
Número MDL MFCD00009071
Clave InChI JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
Nombre IUPAC etanolato;titanio(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Especificaciones
Punto de ebullición 150°C to 152°C (10mmHg)
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) ethoxide
Punto de fusión -40°C
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Ti(OCH2CH3)4
Número UN UN2924
Temperatura de inflamación 28°C (84°F)
Información de solubilidad Soluble in organic solvents; Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) TiO2 33% min
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.5043
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.088 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide