Learn More
Yoduro de titanio(IV), anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051172
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 7720-83-4
Titanium(IV) iodide, anhydrous is used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7720-83-4
Número MDL MFCD00043077
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) iodide
Punto de fusión 150°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Masa, en ampolla bajo argón
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,chloroform,carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.52
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Acrid
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.30 g/mL