Learn More
Isobutóxido de titanio(IV), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080509
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
CAS: 7425-80-1 | C16H36O4Si | 320.545 g/mol
Titanium(IV) isobutoxide general application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7425-80-1
Número MDL MFCD00015045
Sinónimo tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 69626
Nombre IUPAC tetrakis(2-metilpropilo) silicato
Especificaciones
Punto de ebullición 296°C
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) isobutoxide
Color Amarillo
Forma física Derretir
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C16H36O4Si
Fórmula lineal Ti[(CH3)2CHCH2O]4
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
Peso molecular (g/mol) 320.545
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.34
Índice de refracción 1.495
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.02 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) isobutoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Titanium(IV) isobutoxide