Learn More
Métoxido de titanio(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080345
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 992-92-7 | Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
Titanium(IV) methoxide is used for the preparation of polyoxotitanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 992-92-7
Fórmula molecular Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
Número MDL MFCD00014883
Sinónimo tetramethyl titanate, titanium tetramethoxide, titanium iv methoxide, methanolate; titanium 4+, titanium tetra methanolate, methanol, titanium 4+ salt, titanium methoxide, methanol, titanium 4+ salt 4:1, titanium 4+ tetrakis methoxide, titanium 4+ ion tetrakis methoxide
Especificaciones
Punto de ebullición >243°C (52mmHg)
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) methoxide
Punto de fusión 200°C to 210°C
Forma física Granulado/masa
Cantidad 25 g
Número UN UN3181
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Información de solubilidad Slightly soluble in organic solvents.
Porcentaje de pureza 95%
Sensibilidad Moisture sensitive