Learn More
Metilfenóxido de titanio(IV), téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 11413780
250 g, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28503-70-0
Fórmula molecular C28H28O4Ti
Número MDL MFCD00061534
Sinónimo Titanium(IV) cresylate
Especificaciones
Punto de ebullición 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) methylphenoxide
Punto de fusión -36°C
Color Rojo
Forma física Líquido
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.43
Grado Técnico
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.055 g/mL
Título del producto
Metilfenóxido de titanio(IV), téc., Thermo Scientific™ >