Learn More
n-Butóxido de titanio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2 Kg
250 g
500 g
CAS: 5593-70-4 | C16H36O4Ti | 340.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5593-70-4
Formula molecolare C16H36O4Ti
Molecular Weight (g/mol) 340.35
Numero MDL MFCD00009433
InChI Key FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC Name butan-1-ol; titanio
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Titanium(IV) n-butoxide
Nota nome 99%
Punto di fusione -75°C
Colore De incoloro a amarillo
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 310.0°C to 314.0°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare Ti[O(CH2)3CH3]4
Indice di rifrazione 1.486
Quantità 2 kg
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 50-80 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 340.35
Percent Purity 98+%
Forma fisica Líquido