Learn More
Óxido de titanio(IV), 20-35 % en dispersión coloidal de H2O, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475250
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Protección UV en revestimientos transparentes
UV protection in clear coatings. Photo electrodes of varying properties can be made using colloidal suspensions of titanium(IV) oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 368°C
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) oxide
Nombre de nota Colloidal dispersion
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 to 35% in H2O
Densidad 1.26 g/mL
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de titanio(IV), 20-35 % en dispersión coloidal de H2O, Thermo Scientific Chemicals >