Learn More
Óxido de titanio(IV), +98 %, polvo de anatasa, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
35.78€ - 98.59€
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10328590
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
213581000
100 g Frasco de vidrio
35.78€
100 g
10122392
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
213580010
1 kg Frasco de plástico
98.59€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
13463-67-7
79.87
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
26042
dioxotitanio
O2Ti
MFCD00011269 MFCD00210650
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CHEBI:32234
O=[Ti]=O
Especificaciones
2900.0°C
1855.0°C
13463-67-7
7.3 to 8.3 (aq. suspension)
98% min
TiO2
15, 9628
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
O=[Ti]=O
79.87
CHEBI:32234
≥98%
4.2300g/mL
Titanium(IV) oxide
99%
Blanco
Polvo
O2Ti
MFCD00011269 MFCD00210650
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
dioxotitanio
26042
79.88
4.23
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 236-675-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2275000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Titanium(IV) oxide