Learn More
Óxido de titanio(IV) bis(2,4-pentanodionato), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14024-64-7 | C10H16O5Ti | 264.1 g/mol
95.48€ - 1935.63€
CAS 14024-64-7
Fórmula molecular C10H16O5Ti
Peso molecular (g/mol) 264.1
Número MDL MFCD00013505
Clave InChI ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
PubChem CID 74765597
Nombre IUPAC 4-hidroxipent-3-en-2-ona;oxotitanio
SMILES CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11384889
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
077130.09
10 g
95.48€
10 g
11304899
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
077130.18
50 g N/A
11394889
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
077130.30
250 g
1935.63€
250 g
Descripción
Descripción
Employed as a cross linking agent for cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
14024-64-7
264.1
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
74765597
CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
C10H16O5Ti
MFCD00013505
bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
4-hidroxipent-3-en-2-ona;oxotitanio
Especificaciones
Titanium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
14024-64-7
C10H16O5Ti
bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
4-hidroxipent-3-en-2-ona;oxotitanio
74765597
184°C (decomposition)
Polvo
MFCD00013505
Soluble in water (6.6g/L (20°C)).
CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
264.1
262.12
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 237-861-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2330000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes