Learn More
Óxido de titanio(IV), soporte catalizador, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320488
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
CAS: 1317-70-0 | O2Ti | 79.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-70-0
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269,MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) oxide
Forma física Sedimentos de 3,175 mm (0,125 pulg.)
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9
Envase Frasco de plástico