Learn More
Titanium(IV) oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7071820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 g
paquete de 6
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(Iv) Oxide
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Cantidad 250 g
Fórmula lineal TiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.87g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5%
Grado puriss.
Densidad 4.26g/mL at 25°C