Learn More
Sulfato de óxido de titanio(IV) ácido sulfúrico hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344507
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
CAS: 123334-00-9 | TiOSO4.xH2O + H2SO4
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate is widely used as a pigment in paints and dyes. It is also useful in the preparation of stable amorphous titanium oxide hollow microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123334-00-9
Fórmula molecular TiOSO4.xH2O + H2SO4
Número MDL MFCD00011270
Sinónimo Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -10
Cantidad 2 kg
Información de solubilidad Soluble in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acidhydrate