Learn More
Nitruro de titanio, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61.87 g/mol
100.44€ - 938.67€
CAS | 25583-20-4 |
---|---|
Fórmula molecular | NTi |
Peso molecular (g/mol) | 61.87 |
Número MDL | MFCD00049596 |
Clave InChI | NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a |
PubChem CID | 93091 |
Nombre IUPAC | azanilidinotitanio |
SMILES | N#[Ti] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11382458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014510.18 |
50 g |
100.44€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11372458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014510.30 |
250 g |
318.59€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11392458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014510.A1 |
1 kg |
938.67€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Titanium nitride is a hard ceramic material used as a coating on titanium alloys, steel, carbide and aluminum components. It finds application in jewelry and high-performance ceramic materials due to its gold colored surface and in medical devices such as scalpel blades and orthopedic bone saw blades. Further, it is used as a conductive barrier in microelectronics and electrodes in bioelectronic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
25583-20-4 | |
61.87 | |
NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N | |
93091 | |
N#[Ti] |
NTi | |
MFCD00049596 | |
titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a | |
azanilidinotitanio |
Especificaciones
Titanium nitride | |
25583-20-4 | |
99.7% (metal basis) | |
MFCD00049596 | |
Insoluble in water. | |
N#[Ti] | |
61.87 | |
61.91 |
2950°C | |
Polvo de ≪ 10 micrómetros | |
NTi | |
titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a | |
NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N | |
azanilidinotitanio | |
93091 | |
5.22 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 247-117-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2230000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes