Learn More
Óxido de titanio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Útil para aplicaciones fotográficas voltaicas. Desempeña un papel importante como fotocatalizador bajo radiación de luz visible. Los nanotubos de óxido de titanio tratados desempeñan un papel importante en el desarrollo de la hidroxi apatita a nanoescala. También se utiliza como catalizadores.
117.59€ - 369.84€
CAS 12065-65-5
Fórmula molecular Ti3O5
Número MDL MFCD00210650
Sinónimo Trititanium pentoxide
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11349057
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039000.14
25 g
117.59€
25 g
11339057
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
039000.22
100 g
369.84€
100 g
Descripción
Descripción
Nanocrystalline titanium oxide electrodes is useful for photo voltaic applications. It plays an important role as photocatalyst under visible light radiation. Treated titanium oxide nanotubes play a significant part in the development of nano-scale hydroxy apatite. It is too utilized as catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
12065-65-5
Ti3O5
MFCD00210650
Trititanium pentoxide
Especificaciones
Titanium oxide
12065-65-5
Ti3O5
Trititanium pentoxide
99.9%
4.2
1800°C
Piezas de 3-10 mm
MFCD00210650
Soluble in hot concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and alkali.
Frasco de plástico
4.2
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes