Learn More
Polvo de titanio, < 20 micrómetros, 0,93, Thermo Scientific Chemicals
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanio
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Especificaciones
Titanium
7440-32-6
93%
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanio
23963
Odorless
Gris
Dark Gray powder
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4,2; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Titanium powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Titanium