Learn More
Polvo de titanio, malla -325, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Ti |
Peso molecular (g/mol) | 47.87 |
Número MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clave InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nombre IUPAC | titanio |
SMILES | [Ti] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titanio |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Especificaciones
Titanium | |
7440-32-6 | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titanio | |
23963 | |
-325 Mesh | |
Polvo |
Gris | |
Dark Gray powder | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4.2; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Titanio
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido pirofórico Categoría 1
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
- P422-Almacenar el contenido en .
- P420-Almacenar alejado de otros materiales.