Learn More
Polvo de titanio, esférico, malla - 150, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Ti |
Peso molecular (g/mol) | 47.87 |
Número MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clave InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nombre IUPAC | titanio |
SMILES | [Ti] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titanio |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Especificaciones
Titanium powder | |
(base metálica) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
−150 Mesh | |
Polvo esférico |
7440-32-6 | |
Ti | |
UN2546 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titanio | |
23963 | |
99.9% | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H251
Se calienta espontáneamente: puede inflamarse.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,2; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:POLVO DE TITANIO, SECO
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes