Learn More
Varilla de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium |
Color | Plata a gris |
Nombre de nota | Annealed |
Aspecto | Silver Gray rod |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% (Metals basis) |
Cantidad | 10 cm |
Olor | Odorless |
Formulario | Varilla, ≈5,7 g/cm |