Learn More
Siliciuro de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12067-57-1 | Si3Ti5 | 323.59 g/mol
131.66€ - 545.72€
CAS 12067-57-1
Fórmula molecular Si3Ti5
Peso molecular (g/mol) 323.59
Número MDL MFCD01310208
Clave InChI GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh
PubChem CID 6336553
Nombre IUPAC silicio;titanio
SMILES [Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11362178
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013087.18
50 g
131.66€
50 g
11372178
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013087.30
250 g
545.72€
250 g
Descripción
Descripción
It is used as source, gate and drain contacts and local interconnections in CMOS integrated circuits. it is used in the C54 phase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
12067-57-1
323.59
GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
6336553
[Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]
Si3Ti5
MFCD01310208
silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh
silicio;titanio
Especificaciones
Titanium Silicide
12067-57-1
99.5%, metal basis
MFCD01310208
Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
[Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]
323.59
323.76
2130°C
Polvo de malla -325
Si3Ti5
silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh
GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
silicio;titanio
6336553
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente la zona con agua abundante y acudir a un médico.Usar guantes adecuados.Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-082-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes