Learn More
Bolo de titanio, 9,5 mm de diámetro x 9,5 mm de longitud, +99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048390
Click to view available options
Cantidad:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium slug
Nombre de nota 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 Slug
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Olor Odorless
Peso ≈3g/slug
Formulario ≈3 g/bolo