Learn More
Esponja de titanio, 25,4 mm y hacia abajo, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300749
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium sponge
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2878
Cantidad 1 kg
Porcentaje de pureza 99.7%
Olor Odorless
Tamaño de partículas 25.4mm (1.0 in.) & down
Formulario Esponja