Learn More
Esponja de titanio, 3-19 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
53.80€ - 1420.00€
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11330749
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010583.18
50 g
53.80€
50 g
11310749
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010583.30
250 g
132.00€
250 g
11320749
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010583.A1
1 kg
373.00€
1 Kg
11340749
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010583.A7
5 kg
1420.00€
5 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Esponja de titanio, 3-19 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals