Learn More
Alambre de titanio, 0,5 mm de diámetro, recocido, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
1000 cm
Tamaño de la unidad:
1000 cm
250 cm
50 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium wire |
Nombre de nota | 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 50 cm |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.88g/m |
Formulario | Alambre, ≈0,88 g/m, |