Learn More
Alambre de titanio, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355868
Click to view available options
Cantidad:
10 Pc.
50 Pc.
Forma: aprox. 12,9 g/pc
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray wire
Densidad 4.506g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)
Cantidad 50 Pc.
Olor Odorless
Formulario 10395 Alambre de titanio, 0,81 mm de diámetro x 90 cm de largo, recocido, 99,7 % (base metálica)