Learn More
Alambre de titanio, 2 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium |
Aspecto | Silver Gray wire |
Densidad | 4.506g/cm3 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.7% (Metals basis) |
Cantidad | 5 Pc. |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈12,9 g/pieza |