Learn More
Heidolph™ Titramax 1000
Titramax 1000 is the largest model of the series and contains all the features of the Titramax 100.
Marque:  Heidolph™ 544-12200-02
Code produit. 17373470
  • 1375.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • The largest model of the Titramax series contains all the features of the Titramax 100: a shaking orbit of 1.5 mm, speeds of up to 1350 rpm, and a timer.
  • With a storage capacity of up to six multi-well plates, a higher number of samples can be processed. The option to integrate the Titramax 1000 into the modular incubation system also allows temperature-controlled processes to be carried out without problems.
  • With this model, easy loading and removal of the plates can be carried out comfortably due to the recess and the spacings in the rubber mat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
230 V
Prise CH
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis