Learn More
BRAND™ Tubo de valoración para bureta para la parte superior de un frasco Titrette™
Incluye válvula de descarga/recirculación integradas.
42.65€ - 77.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de valoración |
---|---|
Incluye | Tapón de rosca para tubo, tubo de descarga/recirculación |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10798195
|
BRAND™
707526 |
Buretas de la parte superior de frascos de 25 ml Titrette | N/A | ||||||
15663987
|
BRAND™
707525 |
Buretas de la parte superior de frascos de 10 ml Titrette | N/A | ||||||
Descripción
- Para uso con bureta para la parte superior de un frasco Titrette™
- El tapón de rosca encaja en el tubo de valoración para evitar fugas
- Incluye válvula de descarga/recirculación
Especificaciones
Tubo de valoración | |
Tapón de rosca para tubo, tubo de descarga/recirculación | |
1 unidad |