Learn More
SI Analytics™ Soporte de valoración con bomba
Soporte de valoración con bomba SI Analytics™ viene equipado con un frasco para reactivo, frasco para residuos, frasco para humedad, tubos y fuente de alimentación.
Marca:  SI Analytics™ 285220900
Código de producto. 13416778
  • 1715.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Volumen de entrega: Unidad básica con 1 frasco para reactivo DURAN™ TZ 1791, 1 frasco para residuos DURAN™ TZ 1792, frasco para humedad, tubos y roscas, fuente de alimentación TZ 1855 (de 110 a 240 V)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de valoración
Unidad básica con 1 frasco para reactivo DURAN™ TZ 1791, 1 frasco para residuos DURAN™ TZ 1792, frasco para humedad, tubos y roscas, fuente de alimentación TZ 1855 (de 110 a 240 V)