Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice APS de 12 micras de grado TLC
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042765.A1
Descripción
TLC plate preparation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
12 μm | |
TLC | |
1 kg | |
Gel de sílice |
60 Å | |
Desde 6,5 hasta 7,5 | |
De 500 a 600 m2/g | |
Sílice |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P04L006 | Certificado de análisis | 06/03/2025 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |
Y03J004 | Certificado de análisis | 15/11/2023 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |
A21M48 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |
W25F041 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |
Y09D026 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |