Learn More
TMEM97 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | TMEM97 |
---|---|
Concentración | 300 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16844905
|
Proteintech
26444-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16834905
|
Proteintech
26444-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The TMEM97 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human TMEM97. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TMEM97 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
TMEM97 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
300 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
27346 | |
Primary |