Learn More
Invitrogen™ Bovine TNF alpha ELISA Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ EBTNFX5
Includes: Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
The Bovine Tumor Necrosis Factor alpha (Bov TNFα) ELISA quantitates Bov TNFα in bovine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Bov TNFα. Principle of the method The Bovine TNFα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El factor de necrosis tumoral es una citoquina polipéptida producida por monocitos y macrófagos. Funciona como un modulador multipotente de la respuesta inmune y actúa además como un potente pirógeno. TNF-alfa circula por todo el cuerpo respondiendo a estímulos (agentes infecciosos o lesión tisular), activando los neutrófilos, alterando las propiedades de las células endoteliales vasculares, regulando las actividades metabólicas de otros tejidos, así como exhibiendo actividad tumoral induciendo coagulación sanguínea localizada. TNF-alfa también inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa que produce caquexia, una condición de desgaste físico. La activación de las células B por el virus de Epstein Barr puede ser inhibida por TNF-alfa. Debido a sus variadas acciones en todo el sistema inmunológico, TNF-alfa puede desempeñar un papel en la patogénesis de muchos estados de enfermedad. La producción de TNF-alfa está mediada por la acción de las linfoquinas y endotoxinas en el macrófago. Los monocitos purificados producen TNF-alfa en las cuatro horas siguientes a la estimulación por IL-2 recombinante y hay alguna evidencia «in vitro» que sugiere que TNF-alfa se expresa a niveles altos y con cinética prolongada en linfocitos T estimulados por CD2 y CD28. La secreción de TNF-alfa se ve reforzada por el interferón gamma. A continuación, TNF induce o mejora la producción específica de antígeno de MHC de clase I, GM-CSF e IL-1.
Especificaciones
Q06599 | |
0,1 ng/mL | |
Kit de ELISA para TNF ng/ml a (TNF) alfa, 96 ensayos, intervalo de prueba de 0,1 a 30 ng/ml, 5 h Tiempo de prueba, 0,1 ng/ml de sensibilidad, sobrenadantes de cultivos celulares, plasma, muestra de suero, ganado/especie bovina, método de detección colorimétrica, gen TNF, utilizado para ensayos y análisis de proteínas, de 2 a | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Colorimétrico | |
Quinasa e inhibidores | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta TNF-alfa bovina. No se han determinado otras especies | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
280943 | |
5 h | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
BOS_21587-a, TNF-alpha, TNFa, TNF | |
1 h 20 min |
De 0,123 ng/ml a 30 ng/ml | |
De 0,1 ng/ml a 30 ng/ml | |
TNF alfa | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
TNF-a,TNF-alfa,TNFa | |
< 12% | |
Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa, SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Cromógeno | |
5 x 96 pruebas | |
Matriz extracelular y adhesión celular | |
De 2 °C a 8 °C | |
Bovino | |
4 h 45 min |