Learn More
Tolueno, 99,85 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
27.44€ - 149.75€
CAS | 108-88-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8 |
Peso molecular (g/mol) | 92.14 |
Número MDL | MFCD00008512 |
Clave InChI | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene |
PubChem CID | 1140 |
ChEBI | CHEBI:17578 |
Nombre IUPAC | tolueno |
SMILES | CC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10477172
|
Thermo Scientific Acros
364411000 |
100 mL |
27.44€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10354113
|
Thermo Scientific Acros
364415000 |
500 mL |
52.16€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10510872
|
Thermo Scientific Acros
364410010 |
1 L |
71.56€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10150662
|
Thermo Scientific Acros
364410025 |
2.5 L |
149.75€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
108-88-3 | |
92.14 | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
1140 | |
tolueno |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
CHEBI:17578 | |
CC1=CC=CC=C1 |
Especificaciones
Toluene | |
water <50 ppm | |
Incolora | |
111.0°C | |
Auténtico | |
1.4968 | |
0.866 | |
C6H5CH3 | |
Vapor Pressure: 29mbar at 20°C | |
05, 280 | |
15, 9688 | |
Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4. | |
CC1=CC=CC=C1 | |
92.14 | |
CHEBI:17578 | |
99.85% |
-95.0°C | |
108-88-3 | |
0.8660g/mL | |
4°C | |
Líquido | |
99.85% | |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
0.005% Max. (Coulometric) | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
tolueno | |
1140 | |
92.14 | |
Extra seco sobre tamiz molecular |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Puede causar somnolencia o vértigos. Puede causar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas, en caso de inhalación. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Sospecha de daños
Descripción general para emergencias
Líquido y vapor inflamables. Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Los vapores pueden provocar somnolencia y vértigo. Peligro de aspiración si se ingiere: Puede entrar en los pulmones y causar daños. Peligro de graves daños a la salud por exposición prolongada. Riesgo de daños al feto. Puede provocar efectos renales adversos. Puede provocar efectos hepáticos adversos.
NFPA
Salud:2 Inflamabilidad:3 Inestabilidad:0
Palabra de aviso: ¡PELIGRO!
- Toluene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P331-NO provocar el vómito.