Learn More
Toluene, Laboratory Reagent, ≥99.3%, Honeywell™
Código de producto. 15621640 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Laboratory Reagent,≥99.3%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Densidad 0.865g/mL at 25°C
Punto de ebullición 110.6°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación 4°C (39.2°F)
Punto de ignición 997°F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n/D 1.496(lit.)
Fórmula lineal C6H5CH3
Presión de vapor 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
Número UN UN1294
Beilstein 635760
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.3%
Grado Reactivo de laboratorio